ABE1867 is a rabbit polyclonal, and as such, no specific isotype has been determined since it is a mixture of clones. You can use Rabbit IgG as a control for this application.
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
human, mouse
テクニック
ChIP: suitable (ChIP-seq)
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... KMT2D(8085)
詳細
ヒストン・リジン-N-メチルトランスフェラーゼ2D(EC 2.1.1.43; UniProt O14686、別名MLL4、ALL1関連タンパク質、リジンN-メチルトランスフェラーゼ2D)は、ヒトKMT2D(別名MLL4、ALR、KABUK1、MLL2)遺伝子(Gene ID:8085)によりコードされています。MLL4は、ヒストンH3のLys-4をメチル化してH3K4モノおよびジメチル化(H3K4me1/2)を行います。これは、転写エンハンサーの特異的タグとなります。MLL4は、細胞分化と動物発生において重要な役割を果たすMLL3/4タンパク質複合体の構成要素でもあります。MLL4は核に局在し、ほとんどの胚組織と成体組織で発現しています。MLL4(文献でよく使用される別名:KMT2D)における異常は、歌舞伎症候群や先天性心疾患と関連付けられています。MLL4/MLL2/KMT2D遺伝子の不活性化変異は、髄芽腫、非ホジキンリンパ腫、びまん性大細胞型B細胞リンパ腫、前立腺癌、乳癌、肝細胞癌、卵巣癌、肺癌、膀胱癌、頭頸部癌、膵癌など、多くの種類の癌と関連付けられています。(参考:Lee, J.E., et al. (2013). Elife. 2:e01503; Lawrence, M.S., et al., (2014). Nature. 505(7484):495-501)。
特異性
このポリクローナル抗体は、MLL4配列の1番目と3番目のコイルドコイルの間の領域を標的とします。
免疫原
1番目と3番目のコイルドコイルの間の領域由来のHisタグ付きリコンビナントヒトMLL4内部フラグメント。
エピトープ:不明
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:未精製抗血清を希釈倍率1:500で使用、それぞれのトランスフェクタントからの全細胞ライセート100 µgにおいて、Mycタグ付きヒトMLL4 a.a. 2916-3785フラグメントを検出できますが、a.a. 3662-4625フラグメントは検出しません(NIHのLee博士の厚意による)。
クロマチン免疫沈降(ChIP):MEFにおいて近位プロモーターであるPPAR 1におけるMLL4 (MLL2)の占有を検出しましたが、PPAR 2は検出せず、分化中のマウス褐色脂肪細胞前駆体では、PPARγ1、PPARγ2、およびC/EBPプロモーター上でMLL4濃縮が認められました(Cho, Y.W., et al. (2009).Cell Metab.10(1):27-39)。
ChIP-seq解析:細胞型・分化段階特異的にMLL4 MLL4ゲノム濃縮部位を検出できます(Lee, J.E., et al. (2013).Elife.2:e01503)。
免疫沈降:脂肪生成2日目に調製されたマウス褐色脂肪細胞核抽出物から、MLL3/MLL4複合体成分(UTX、PTIP、RbBP5、PA1)およびC/EBPβを免疫沈降しますが、Meninはしません(Lee, J.E., et al. (2013).Elife.2:e01503)。
クロマチン免疫沈降(ChIP):MEFにおいて近位プロモーターであるPPAR 1におけるMLL4 (MLL2)の占有を検出しましたが、PPAR 2は検出せず、分化中のマウス褐色脂肪細胞前駆体では、PPARγ1、PPARγ2、およびC/EBPプロモーター上でMLL4濃縮が認められました(Cho, Y.W., et al. (2009).Cell Metab.10(1):27-39)。
ChIP-seq解析:細胞型・分化段階特異的にMLL4 MLL4ゲノム濃縮部位を検出できます(Lee, J.E., et al. (2013).Elife.2:e01503)。
免疫沈降:脂肪生成2日目に調製されたマウス褐色脂肪細胞核抽出物から、MLL3/MLL4複合体成分(UTX、PTIP、RbBP5、PA1)およびC/EBPβを免疫沈降しますが、Meninはしません(Lee, J.E., et al. (2013).Elife.2:e01503)。
抗MLL4(カタログ番号ABE1867)は、特異性の高いウサギポリクローナル抗体であり、MLL4(別名:KMT2D)を標的とし、クロマチン免疫沈降(ChIP)、ChIP-seq、免疫沈降、ウェスタンブロッティングにおいて検証されています。
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子&
エピジェネティクス・核内機能分子&
品質
リコンビナントヒトMLL4フラグメントのウェスタンブロッティングにより評価済み。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:5,000で使用、50 ngのリコンビナントヒトMLL4フラグメントを検出できます。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:5,000で使用、50 ngのリコンビナントヒトMLL4フラグメントを検出できます。
ターゲットの説明
算出値:593.4/593.7 kDa(ヒトアイソフォーム1/2)および600.2 kDa(マウス)。
物理的形状
アフィニティー精製。
精製ウサギポリクローナル抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシンバッファー(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
ABE1867:
試験成績書(COA)
Balkees Abderrahman et al.
Molecular cancer therapeutics, 20(1), 11-25 (2020-11-13)
Patients with long-term estrogen-deprived breast cancer, after resistance to tamoxifen or aromatase inhibitors develops, can experience tumor regression when treated with estrogens. Estrogen's antitumor effect is attributed to apoptosis via the estrogen receptor (ER). Estrogen treatment can have unpleasant gynecologic
Wei Liu et al.
Cancer biology & therapy, 24(1), 2216041-2216041 (2023-06-08)
Pancreatic adenocarcinoma (PAAD) is a major cause of mortality related to cancer worldwide. This paper dissected the functions of the CSTF2T/ASH2L/CALB2 axis in PAAD progression. CALB2 expression was assessed in PAAD tissues and cells using RT-qPCR and western blot. Subsequent
Jie Li et al.
Nature communications, 15(1), 2879-2879 (2024-04-04)
Despite regulating overlapping gene enhancers and pathways, CREBBP and KMT2D mutations recurrently co-occur in germinal center (GC) B cell-derived lymphomas, suggesting potential oncogenic cooperation. Herein, we report that combined haploinsufficiency of Crebbp and Kmt2d induces a more severe mouse lymphoma
Xinmiao Wang et al.
Cell & bioscience, 12(1), 49-49 (2022-04-29)
Epigenetic reprogramming is involved in multiple steps of human cancer evolution and is mediated by a variety of chromatin-modifying enzymes. Specifically, the histone lysine methyltransferase KMT2D is among the most frequently mutated genes in oral squamous cell carcinoma (OSCC). However
Jill A Fahrner et al.
JCI insight, 4(20) (2019-09-27)
Kabuki syndrome 1 (KS1) is a Mendelian disorder of the epigenetic machinery caused by mutations in the gene encoding KMT2D, which methylates lysine 4 on histone H3 (H3K4). KS1 is characterized by intellectual disability, postnatal growth retardation, and distinct craniofacial