この商品について
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IHC, IP, WB
Citations:
3
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, rat, human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... BAK1(578)
General description
BakまたはBcl2相同アンタゴニストは、Bcl2ファミリータンパク質のメンバーです。Bcl-2関連タンパク質は、ホモ二量体およびヘテロ二量体の形成を介して相互作用します。アポトーシス刺激に対する細胞の感受性は、さまざまなBcl2ファミリータンパク質の相対的比率によって制御されると考えられています。Bakは、増殖因子を欠乏させたマウスのリンパ系、神経系、および線維芽細胞株において、アポトーシスの速度を促進することが示されています。このタンパク質はミトコンドリアに局在し、アポトーシスを誘導する働きをします。ミトコンドリアの電位依存性陰イオンチャネルと相互作用して開口を促進します。それによって膜電位が低下し、チトクロームcが放出されます。Bakは、細胞ストレスへの曝露後に腫瘍抑制因子P53とも相互作用します。
約24 kDa
Immunogen
ヒトBAKのN末端周辺に相当するKLH結合直鎖ペプチド
Application
この抗Bak(N末端)抗体を用いたBak(N末端)の検出において、WB、IH、IC、IPでの使用が検証されています。
ウェスタンブロッティング(SNAP ID):1~4 µg/mLで使用、10 µgのHek293細胞ライセート中のBakを検出できます。
免疫沈降: 未精製抗体用 10 µgで使用、500 µgのNIH/3T3ライセート中でBakを免疫沈降させました。
免疫組織染色: 希釈倍率1:300で使用、腎臓組織中のBakを検出できます。
免疫細胞染色: 希釈倍率1:500で使用、HeLa、NIH/3T3、A431細胞中でBakを検出できます。
免疫沈降: 未精製抗体用 10 µgで使用、500 µgのNIH/3T3ライセート中でBakを免疫沈降させました。
免疫組織染色: 希釈倍率1:300で使用、腎臓組織中のBakを検出できます。
免疫細胞染色: 希釈倍率1:500で使用、HeLa、NIH/3T3、A431細胞中でBakを検出できます。
Biochem/physiol Actions
この抗体はBAKを認識します。
Analysis Note
Hek293細胞ライセートのウェスタンブロッティングで評価されています。
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLで使用、10 µgのHek293細胞ライセート中のBakを検出できます。
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLで使用、10 µgのHek293細胞ライセート中のBakを検出できます。
Other Notes
代替品:04-433
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
Still not finding the right product?
製品選択ツール}で選択肢を絞り込んでください。
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
一体何が起きているの?
WGK 1
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
適用法令
ABC12:
jan