安全性情報
AB6019
Sigma-Aldrich
抗サイモシンβ-4抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
thymosin beta 4, X-linked, prothymosin beta-4, thymosin, beta 4, thymosin, beta 4, X chromosome, T beta-4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
mouse, human
交差性(ホモロジーによる予測)
rat (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TMSB4X(7114)
詳細
サイモシンβ-4は最も多く見られる細胞質G-アクチン結合タンパク質で、高度に保存されたサイモシンβファミリーに属します。アクチン単量体と結合することが知られているサイモシンβ-4は、アクチン重合を阻止する形でG-アクチンを隔絶します。サイモシンβ-4は、組織改造の誘導、細胞および組織傷害の治癒、まだ十分に解明されていない機序による細胞分化などにおいて、いくつかの重要な役割を果たします。細胞骨格の調節に関与することから、一連の細胞過程に影響を及ぼします。脳内では、サイモシンβ-4は軸索伸張と神経細胞移動に関与します。さまざまな造血およびリンパ悪性細胞株において、発現が観察されています。
特異性
この抗体は、サイモシンβ-4の内部ドメインを認識します。
免疫原
ヒトサイモシンβ-4の内部ドメインに相当するGSTタグ付きリコンビナントタンパク質。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング(Snap i.d.):1 µg/mLを使用、10 µgのリコンビナントサイモシンβ-4でサイモシンβ-4を検出しました。
免疫細胞染色: 希釈倍率1:500で使用、NIH/3T3、HeLa、およびA431細胞でサイモシンβ-4を検出しました。
抗サイモシンβ-4抗体は、WBおよびICに適したサイモシンβ-4に対する抗体です。
品質
リコンビナントサイモシンβ-4でウェスタンブロッティングにより評価。
ウェスタンブロッティング:1 µg/mLを使用し、10 µgのリコンビナントサイモシンβ-4でサイモシンβ-4を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約33 kDa
アナリシスノート
コントロール
リコンビナントサイモシンβ-4
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
AB6019:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Vinay Saunders et al.
PloS one, 13(11), e0207248-e0207248 (2018-11-10)
The objective of this study was to investigate the expression and localisation of thymosin β4 (Tβ4) in the developing human heart. Tβ4 is a cardioprotective protein which may have therapeutic potential. While Tβ4 is an endogenously produced protein with known
Krishnanand Padmanabhan et al.
Development (Cambridge, England), 147(23) (2020-12-15)
Planar cell polarity (PCP) is essential for tissue morphogenesis and homeostasis; however, the mechanisms that orchestrate the cell shape and packing dynamics required to establish PCP are poorly understood. Here, we identified a major role for the globular (G)-actin-binding protein
Jong-Ho Kim et al.
International journal of molecular sciences, 21(6) (2020-04-05)
Thymosin β4 (Tβ4) is a G-actin sequestering protein that contributes to diverse cellular activities, such as migration and angiogenesis. In this study, the beneficial effects of combined cell therapy with Tβ4 and human adipose-derived stem cells (hASCs) in a mouse