Merck
AB5714
Sigma-Aldrich
Anti-Hey 1/HRT1 Antibody
Chemicon®, from rabbit
別名:
Anti-BHLHb31, Anti-HERP2, Anti-HESR1, Anti-HRT-1, Anti-NERP2, Anti-OAF1, Anti-hHRT1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
human, mouse
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HEY1(23462)
特異性
ヘリックス-ループ-ヘリックスクラスの転写因子であるHey 1/HRT1を認識します。
免疫原
合成ペプチド、ヒトHey 1/HRT1のアミノ酸207~220
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:ECLを用いて希釈倍率1:200~1:1,000
免疫組織染色:希釈倍率1:200~1:1,000
最適なワーキング希釈倍率は、ご自身で決定してください。
抗Hey 1/HRT1抗体はHey 1/HRT1量の検出において、WB、IHでの使用が文献発表され、検証されています。
研究カテゴリー
神経科学
研究サブカテゴリー
発生ニューロサイエンス
神経細胞およびグリアマーカー
物理的形状
沈降抗体、50%飽和硫酸アンモニウム+PBS溶液、保存剤不含
保管および安定性
未開封バイアルは、-70°Cで最長6か月保存できます。凍結・融解サイクルの繰り返しは避けてください。
再水和した抗体溶液は、2~8°Cで2か月間、活性が大幅に失われることなく未希釈で保存できます。 溶液は無菌ではないため、製品を2~8°Cで保存する際は注意が必要です。
-20°Cで保存するために同量のグリセロールを添加できますが、使用するグリセロールの品質が低いと活性が大幅に失われるおそれがあるため、ACSグレード以上のグリセロールの使用が推奨されます。
冷凍する場合は、再水和バッファーで作成された2% BSA(フラクションV、最高グレードが入手可能)溶液で、再水和した抗体溶液をさらに1:1希釈することが推奨されます。 希釈後の1% BSA/抗体溶液は、分注後に-70°Cで最長6か月凍結保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
AB5714:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Qiushi Lin et al.
Molecular cancer, 18(1), 156-156 (2019-11-07)
Aspartate β-hydroxylase (ASPH) is silent in normal adult tissues only to re-emerge during oncogenesis where its function is required for generation and maintenance of malignant phenotypes. Exosomes enable prooncogenic secretome delivering and trafficking for long-distance cell-to-cell communication. This study aims
Esther C Broner et al.
Frontiers in oncology, 11, 677051-677051 (2021-08-03)
Despite recent advancements, the 5 year survival of head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) hovers at 60%. DCLK1 has been shown to regulate epithelial-to-mesenchymal transition as well as serving as a cancer stem cell marker in colon, pancreatic and
Syamantak Majumder et al.
Cell reports, 17(10), 2532-2541 (2016-12-08)
The spatiotemporal localization and expression of Dll4 are critical for sprouting angiogenesis. However, the related mechanisms are poorly understood. Here, we show that G-protein-coupled receptor-kinase interacting protein-1 (GIT1) is a robust endogenous inhibitor of Dll4-Notch1 signaling that specifically controls stalk cell
Manila Hada et al.
Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, 37(10), 13903-13914 (2016-08-05)
The first known function of Ku70 is as a DNA repair factor in the nucleus. Using neuronal neuroblastoma cells as a model, we have established that cytosolic Ku70 binds to the pro-apoptotic protein Bax in the cytosol and blocks Bax's
Deborah A Zygmunt et al.
Molecular and cellular biology, 37(10) (2017-03-08)
Sarcopenia, the loss of muscle mass and strength during normal aging, involves coordinate changes in skeletal myofibers and the cells that contact them, including satellite cells and motor neurons. Here we show that the protein O-fucosyltransferase 1 gene (Pofut1), which