抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
rat, guinea pig, mouse
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TAC1(6863)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
ニューロサイエンス
神経炎症及び疼痛
A previous lot was used at 1:100-1:1,000 dilution.
Western Blot Analysis:
A previous lot was used at 1:500 dilution.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
品質
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this antibody detected NK-1R on 10 μg of Mouse brain membrane lysates.
ターゲットの説明
関連事項
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Spinal Cord, brain membrane lysate
その他情報
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
AB5060:
試験成績書(COA)