安全性情報
AB3202
Sigma-Aldrich
Anti-LIM-3 Antibody
Chemicon®, from rabbit
別名:
Anti-HMFN1661
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
fish, frog, mouse, human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ABLIM3(22885)
特異性
LIM-3を認識します。組織切片上ではgsh-4と交差反応しないようですが、ウェスタンブロットや免疫沈降では交差反応する可能性があります。
免疫原
マウスLIM-3タンパク質のC末端部分
アプリケーション
免疫組織染色:希釈倍率1:250~1:1,000でパラフィン包埋切片に使用できます。希釈倍率1:3,000~1:6,000で凍結切片に使用できます。希釈倍率1:4,000~1:8,000でホールマウントに使用できます。推奨固定剤はMEMFAです。
免疫細胞染色:希釈倍率1:200~1:500で使用できます。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:2,500~1:5,000で使用できます。
免疫沈降:希釈倍率1:200で使用できます。
免疫蛍光染色では十分に機能しません。ビオチン結合二次抗体を使用し、さらにその後ストレプトアビジン結合の蛍光色素を使用してください。
最適なワーキング希釈倍率は、ご自身で決定してください。
抗LIM-3抗体は、LIM-3に対する抗体で、IP、WB、IC、IH、IH(P)で使用できます。
研究カテゴリー
神経科学
研究サブカテゴリー
発生ニューロサイエンス
神経細胞およびグリアマーカー
物理的形状
フォーマット:精製
精製免疫グロブリン。 0.02 Mリン酸バッファー+0.25 M NaCl溶液、0.1%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
未希釈アリコートで、2~8°Cで最長6か月保存できます。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
AB3202:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mai Nakamura et al.
Cytotechnology, 68(3), 409-417 (2014-10-31)
Mouse embryonic stem (ES) cells and induced pluripotent stem (iPS) cells have the ability to differentiate in vitro into various cell lineages including neurons. The differentiation of these cells into neurons has potential applications in regenerative medicine. Previously, we reported
Clifford R Hume et al.
Gene expression patterns : GEP, 7(7), 798-807 (2007-07-03)
A cascade of transcription factors is believed to regulate the coordinate differentiation of primordial inner ear cells into the subtypes of hair cells and supporting cells. While candidate genes involved in this process have been identified, the temporal and spatial
Stephanie W Fowler et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(23), 7871-7885 (2014-06-06)
An unresolved debate in Alzheimer's disease (AD) is whether amyloid plaques are pathogenic, causing overt physical disruption of neural circuits, or protective, sequestering soluble forms of amyloid-β (Aβ) that initiate synaptic damage and cognitive decline. Few animal models of AD
Zhiyong Liu et al.
PloS one, 9(2), e89377-e89377 (2014-03-04)
Regeneration of auditory hair cells (HCs) is a promising approach to restore hearing. Recent studies have demonstrated that induced pluripotent stem cells/embryonic stem cells or supporting cells (SCs) adjacent to HCs can be converted to adopt the HC fate. However
Anne-Laure Schang et al.
Molecular endocrinology (Baltimore, Md.), 27(1), 74-91 (2012-12-06)
GATA2 transcription factor and LIM homeodomain proteins Islet1 (ISL1) and LIM homeobox 3 (LHX3) are suspected to be involved in gonadotrope cell fate and maintenance. The GnRH receptor gene (Gnrhr), crucial for gonadotrope function, is expressed in the pituitary gland