Merck
AB1572
Sigma-Aldrich
抗GABAトランスポーター2抗体
Chemicon®, from rabbit
別名:
GAT-2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
mouse, rat
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
特異性
GABAトランスポーター2(GAT-2)、C末端他の伝達物質トランスポーターのC末端との交差反応性は検出されていません。
免疫原
GAT-2、C末端(aa 593-602)
アプリケーション
この抗GABAトランスポーター2抗体は、GABAトランスポーター2の検出において、IH、WBでの使用が検証されています。
免疫組織染色:4%パラホルムアルデヒド固定組織では1:500~1:750。
この抗体は、10%正常ヤギ血清および0.5% Triton X-100を含むPBSで希釈することをお勧めします。AB1572は、ラット神経系の光学顕微鏡研究に使用されています。
ウェスタンブロッティング:この抗体はウェスタンブロットで機能することが報告されています(Conti, 1999)。
最適ワーキング希釈倍率は、お客様が決めてください。
研究カテゴリー
ニューロサイエンス
研究サブカテゴリー
イオンチャネル・トランスポーター
物理的形状
アフィニティ精製抗体。 0.1%アジ化ナトリウムを含むPBS中で精製。
保管および安定性
凍結乾燥した製品は、2-8°Cで最長12か月保存できます。溶解した製品は、未希釈アリコートで-20°Cで最長6か月保存できます。凍結融解を繰り返さないでください。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
AB1572:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hong Lin et al.
Disease models & mechanisms, 10(12), 1529-1538 (2017-12-21)
Friedreich ataxia (FRDA) is an autosomal recessive neurodegenerative disorder with progressive ataxia that affects both the peripheral and central nervous system (CNS). While later CNS neuropathology involves loss of large principal neurons and glutamatergic and GABAergic synaptic terminals in the
Amanda L Smith et al.
Scientific reports, 10(1), 7834-7834 (2020-05-14)
Inhibitory interneurons are essential for proper brain development and function. Dysfunction of interneurons is implicated in several neurodevelopmental disorders, including autism spectrum disorder (ASD) and intellectual disability (ID). We have previously shown that Arid1b haploinsufficiency interferes with interneuron development and