Merck
AABG02500
Millipore
MCEメンブレンフィルター、0.8 μm孔径
MF-Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic, black, gridded
別名:
MF-Milliporeメンブレンフィルター、0.8 µm孔径、格子付き
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
black filter
gridded
mixed cellulose esters (MCE) membrane
品質水準
詳細
25 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, black, gridded, 100 discs
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
MF-Millipore
Millipore
パラメーター
16 L/min-cm2 air flow rate
190 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
フィルタ直径
25 mm
厚さ
150 μm
重量分析抽出物
4%
black
マトリックス
MF-Millipore
ポアサイズ
0.8 μm pore size
82 % porosity
泡立ち点
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
MF-Milliporeメンブレンフィルターは、酢酸セルロースと硝酸セルロースで構成されています。分析・研究用途に幅広く使用されています。
アプリケーション
  • 蛍光アッセイ
  • 粒子モニタリング
  • 空気モニタリング
  • マイクロプラスチック
特徴および利点
  • 生物学的および環境サンプルに適用。
  • さまざまな孔径、黒色または白色でご用意。
  • オートクレーブ、エチレンオキサイド、γ線照射滅菌法に対応
法的情報
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
硝酸エステル類
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
AABG02500:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tatsuya Ueno et al.
Neurobiology of disease, 64, 142-149 (2014-01-09)
Levodopa-induced dyskinesia (LID) is a major complication of long-term dopamine replacement therapy for Parkinson's disease, and becomes increasingly problematic in the advanced stage of the disease. Although the cause of LID still remains unclear, there is accumulating evidence from animal
Tomofumi Oga et al.
Frontiers in neuroscience, 11, 118-118 (2017-03-30)
Pyramidal cells in the primate cerebral cortex, particularly those in layer III, exhibit regional variation in both the time course and magnitude of postnatal growth and pruning of dendrites and spines. Less is known about the development of pyramidal cell
Tomofumi Oga et al.
Frontiers in neural circuits, 10, 74-74 (2016-10-07)
Neurons in the mammalian primary visual cortex (V1) are systematically arranged across the cortical surface according to the location of their receptive fields (RFs), forming a visuotopic (or retinotopic) map. Within this map, the foveal visual field is represented by