主要文書
96100009
Millipore
Vantage L Column Tube Extension Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151816
eCl@ss:
32011301
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
メーカー/製品名
Vantage
品質水準
テクニック
protein purification: suitable
直径
3.2 cm (1.3 in.)