96100008
1 of 10
Sigma-Aldrich
47579
Fmoc-Asp(OAll)-OH
MAK166
Fluorimetric Hydrogen Peroxide Assay Kit
189730
Streptavidin
262099
オキシ塩化リン(V)
Roche
10999644001
SP6/T7転写キット
257370
7-アミノ-4-メチルクマリン
RSTREP-RO
ストレプトアビジン、組換え
694533
2-フルオロシクロヘキサノン
D9781
抗DNP ヤギ宿主抗体
47577
Fmoc-Lys(Z)-OH
Vantage
protein purification: suitable
2.2 cm (0.9 in.)
製品番号
ロット番号・バッチ番号