Merck
47577
Sigma-Aldrich
Fmoc-Lys(Z)-OH
≥98.0% (HPLC)
別名:
Nα-Fmoc-Nε-Z-L-lysine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥11,100
¥11,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥11,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H30N2O6
CAS番号:
分子量:
502.56
Beilstein:
3578530
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
¥11,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
光学活性
[α]20/D −10±2°, c = 2% in DMF
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
110-120 °C
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)OCc1ccccc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C29H30N2O6/c32-27(33)26(16-8-9-17-30-28(34)36-18-20-10-2-1-3-11-20)31-29(35)37-19-25-23-14-6-4-12-21(23)22-13-5-7-15-24(22)25/h1-7,10-15,25-26H,8-9,16-19H2,(H,30,34)(H,31,35)(H,32,33)/t26-/m0/s1
InChI Key
KRULQRVJXQQPQH-SANMLTNESA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47577-BULK-F:
47577-5G-F:
47577-VAR-F:
47577-1G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)