主要文書
96100006
Millipore
Vantage L Column Tube Extension Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151816
eCl@ss:
32011301
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
メーカー/製品名
Vantage
テクニック
protein purification: suitable
直径
1.1 cm (0.4 in.)