主要文書
8.55119
Sigma-Aldrich
Rink Amide resin HL (100-200 mesh)
Novabiochem®
別名:
4-(2Æ,4Æ-Dimethoxyphenyl-Fmoc-aminomethyl)-phenoxy resin (100-200 mesh)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352111
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
製品種目
Novabiochem®
フォーム
beads
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
メーカー/製品名
Novabiochem®
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
amine
保管温度
2-30°C
詳細
A special high load version of Rink Amide resin.
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
関連事項
Replaces: 01-64-0464
アナリシスノート
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (Photometric determination of the Fmoc-chromophore liberated upon treatment with DBU/DMF): 0.70 - 1.00 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
Swelling Volume (in CH₂Cl₂): lot specific result
Total swelling volume acc. Houben Weyl (in CH2Cl2): ≥ 4.5 ml/g
Total swelling volume acc. Houben Weyl (in DMF): ≥ 4.5 ml/g
The polymer matrix is copoly (styrene-1% DVB), 100 - 200 mesh
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Wang樹脂 extent of labeling: 0.6-1.2 mmol/g loading
Sigma-Aldrich
13618
Wang樹脂