855118
8.55118
別名:
4-(2′,4′-Dimethoxyphenyl-Fmoc-aminomethyl)-phenoxyacetamido-MBHA resin (100-200 mesh)
400
Novabiochem®
solid
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
peptide synthesis
amine
2-30°C
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
製品番号
ロット番号・バッチ番号