主要文書
8.53098
Sigma-Aldrich
Boc-D-Val-OH
Novabiochem®
別名:
Boc-D-Val-OH, N-α-t.-Boc-D-valine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H19NO4
CAS番号:
分子量:
217.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
メーカー/製品名
Novabiochem®
mp
164-165 °C
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N(C(C(C)C)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H19NO4/c1-6(2)7(8(12)13)11-9(14)15-10(3,4)5/h6-7H,1-5H3,(H,11,14)(H,12,13)
InChI Key
SZXBQTSZISFIAO-UHFFFAOYSA-N
詳細
Standard building block for introduction of D-valine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
関連事項
Replaces: 04-13-0031
アナリシスノート
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in AcOH): +4.5 - +7.5 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3