15048
別名:
Boc-D-アラニン
15048-5G
¥3,950
1 of 10
Sigma-Aldrich
15380
Boc-Ala-OH
A7377
D-アラニン
A7627
L-アラニン
445460
HATU
BASMF2012
Glassy Carbon Voltammetry Electrode
8.53001
422967
4-アミノチオフェノール
8.53087
Boc-D-Ala-OH
E6383
N-(3-ジメチルアミノプロピル)-N'-エチルカルボジイミド 塩酸塩
15528
Boc-Val-OH
≥98.0% (TLC)
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
peptide synthesis
C[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
1S/C8H15NO4/c1-5(6(10)11)9-7(12)13-8(2,3)4/h5H,1-4H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m1/s1
QVHJQCGUWFKTSE-RXMQYKEDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Amino Acids, Resins & Reagents for Peptide Synthesis
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
15048-VAR: 15048-25G: 15048-5G: 15048-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
適切なバージョンが見つかりませんか。
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
1 of 5
A0912
D-Ala-D-Ala
483818
N-Boc-D-プロリン
15450
Boc-Leu-OH 水和物
15480
Boc-Phe-OH
D80002
N,N′-ジシクロヘキシルカルボジイミド