主要文書
8.53007
Sigma-Aldrich
Boc-Asn(Xan)-OH
Novabiochem®
別名:
Boc-Asn(Xan)-OH, N-α-t.-Boc-N-β-xanthyl-L-asparagine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H24N2O6
CAS番号:
分子量:
412.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
メーカー/製品名
Novabiochem®
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
amide
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N([C@@H](CC(=O)NC1c2c(cccc2)Oc3c1cccc3)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C22H24N2O6/c1-22(2,3)30-21(28)23-15(20(26)27)12-18(25)24-19-13-8-4-6-10-16(13)29-17-11-7-5-9-14(17)19/h4-11,15,19H,12H2,1-3H3,(H,23,28)(H,24,25)(H,26,27)/t15-/m0/s1
InChI Key
YMGDQLXBNMRJMR-HNNXBMFYSA-N
詳細
Standard building block for introduction of asparagine residues in Boc SPPS. Its use avoids the risk of cyano alanine formation when using uronium coupling reagents
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
関連事項
Replaces: 04-12-0022
アナリシスノート
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): +7.5 - +10.5 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
Anhydrous HF is the preferred reagent for peptide cleavage from Boc-based resins, versatile and effective for various peptide synthesis.