製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
≥97.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
メーカー/製品名
Novabiochem®
mp
143-145 °C
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
thiol
保管温度
2-30°C
SMILES記法
S(CNC(=O)C)C[C@@H](NC(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3)C(=O)O
InChI
1S/C21H22N2O5S/c1-13(24)22-12-29-11-19(20(25)26)23-21(27)28-10-18-16-8-4-2-6-14(16)15-7-3-5-9-17(15)18/h2-9,18-19H,10-12H2,1H3,(H,22,24)(H,23,27)(H,25,26)/t19-/m1/s1
InChI Key
CSMYOORPUGPKAP-LJQANCHMSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Fmoc SPPS of Cysteine-Containing Peptides
関連事項
アナリシスノート
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(011B)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
WGK
WGK 2