主要文書
8.52156
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Ser(tBu)-OH
≥99.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
別名:
Fmoc-D-Ser(tBu)-OH, N-α-Fmoc-O-t.-butyl-D-serine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H25NO5
CAS番号:
分子量:
383.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
Fmoc-D-Ser(tBu)-OH, Novabiochem®
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥97.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥99.0% (HPLC)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
メーカー/製品名
Novabiochem®
mp
120-130 °C
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
hydroxyl
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N([C@H](COC(C)(C)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C22H25NO5/c1-22(2,3)28-13-19(20(24)25)23-21(26)27-12-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,23,26)(H,24,25)/t19-/m1/s1
InChI Key
REITVGIIZHFVGU-LJQANCHMSA-N
詳細
Standard building block of introduction of D-serine amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
関連事項
Replaces: 04-13-1052
アナリシスノート
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3