主要文書
8.52128
Sigma-Aldrich
Fmoc-Gly-OPfp
Novabiochem®
別名:
Fmoc-Gly-OPfp, N-α-Fmoc-glycine pentafluorophenyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H14F5NO4
CAS番号:
分子量:
463.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
メーカー/製品名
Novabiochem®
mp
150-160 °C
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
15-25°C
SMILES記法
Fc1c(c(c(c(c1F)F)OC(=O)CNC(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4)F)F
InChI
1S/C23H14F5NO4/c24-17-18(25)20(27)22(21(28)19(17)26)33-16(30)9-29-23(31)32-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15H,9-10H2,(H,29,31)
InChI Key
LBSDTBJWUJIFBO-UHFFFAOYSA-N
詳細
Pre-formed pentafluorophenyl ester for coupling of glycine amino-acid residues by Fmoc SPPS. Use enables bromophenol blue monitoring of amide bond formation.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
関連事項
Replaces: 04-12-1507
アナリシスノート
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC (0004)): <4% DCU
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0% (a/a)
Solubility (0,5 mmole in 3 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3