安全性情報
8.51212
Sigma-Aldrich
K-Oxyma Pure
Novabiochem®
別名:
K-Oxyma Pure, (Z)-ethyl 2-cyano-3-hydroxyacrylate potassium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5KN2O3
CAS番号:
分子量:
180.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
製品種目
Novabiochem®
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Coupling Reactions
メーカー/製品名
Novabiochem®
mp
145-155 °C
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[K+].N(=C(\C(=O)OCC)/C#N)/[O-]
InChI
1S/C5H6N2O3.K/c1-2-10-5(8)4(3-6)7-9;/h9H,2H2,1H3;/q;+1/p-1/b7-4+;
InChI Key
ZFBMUWGNRJITLS-KQGICBIGSA-M
詳細
A version of Oxyma Pure with improved solubility in DMF, This potassium salt when used in conjunction with DIPCDI does not cause premature cleavage of peptides from the hyperacid-sensitive 2-chlorotrityl resin [1].
Literature references
[1] P. Cherkupally, et al. (2013) Eur. J. Org. Chem., 6372.
アナリシスノート
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 145 °C
Melting range (upper value): ≤ 155 °C
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Water (K. F.): ≤ 2.0 %
Identity (Potassium): passes test
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3