主要文書
8.51068
Sigma-Aldrich
mono-Fmoc 1,5-diaminopentane hydrochloride
Novabiochem®
別名:
mono-Fmoc 1,5-diaminopentane hydrochloride, Fmoc-NH(CH 2) 5NH 2 · HCl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H24N2O2 · xHCl
CAS番号:
分子量:
324.42 (free base basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: spacer
メーカー/製品名
Novabiochem®
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Cl-].[N+H3]CCCCCNC(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C20H24N2O2.ClH/c21-12-6-1-7-13-22-20(23)24-14-19-17-10-4-2-8-15(17)16-9-3-5-11-18(16)19;/h2-5,8-11,19H,1,6-7,12-14,21H2,(H,22,23);1H
InChI Key
MYVDRDMFYHOZBJ-UHFFFAOYSA-N
詳細
Diaminopentane monoprotected with base-labile Fmoc protecting group.
関連事項
Replaces: 01-63-0075
アナリシスノート
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. Bonjour, Connaissez-vous les conditions de solubilisation de ce peptide? Merci.Cdlmt.
    1 回答
    1. Solubility data for the peptide is limited to the solvent system used in thin-layer chromatography analysis of the product: chloroform, methanol, and acetic acid in the ratio of 15:4:1.