Merck
CDS003646
Sigma-Aldrich
mono-Fmoc ethylene diamine hydrochloride
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H19ClN2O2
分子量:
318.80
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
形状
solid
官能基
Fmoc
SMILES記法
Cl.NCCNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C17H18N2O2.ClH/c18-9-10-19-17(20)21-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16;/h1-8,16H,9-11,18H2,(H,19,20);1H
InChI Key
UURYASDYOGIDRX-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
文書ライブラリにアクセスする
Simon Lindner et al.
European journal of medicinal chemistry, 155, 84-95 (2018-06-05)
Radiolabeled heterobivalent peptidic ligands (HBPLs), being able to address different receptors, are highly interesting tumor imaging agents as they can offer multiple advantages over monovalent peptide receptor ligands. However, few examples of radiolabeled HBPLs have been described so far. One