主要文書
8.51061
Sigma-Aldrich
2-Chlorotrityl chloride
Novabiochem®
別名:
2-Chlorotrityl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H14Cl2
CAS番号:
分子量:
313.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
255-647-3
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
powder
メーカー/製品名
Novabiochem®
mp
133.0-137.0 °C
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-30°C
SMILES記法
ClC(c3c(cccc3)Cl)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C19H14Cl2/c20-18-14-8-7-13-17(18)19(21,15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14H
InChI Key
JFLSOKIMYBSASW-UHFFFAOYSA-N
詳細
Hyperacid-labile ester protecting group [1]. Introduced under extremely mild conditions by reacting together the acid, trityl chloride and DIPEA in DCM. Ideal for the protection of the C-terminal carboxylic acid group of C-terminal protected peptide fragments, monoprotection of diacids and as a general carboxylic acid protecting group in organic synthesis.
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Orthogonally-Protected Building Blocks for Fmoc SPPS
Literature references
[1] P. Athanassopoulos, et al. (1995) Tetrahedron Lett., 36, 5645.
関連事項
Replaces: 01-63-0045
アナリシスノート
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 133 °C
Melting range (upper value): ≤ 137 °C
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3