Merck
8.51034
Sigma-Aldrich
Fmoc-NH-(PEG)₂-COOH (13 atoms)
Novabiochem®
別名:
Fmoc-NH-(PEG)₂-COOH (13 atoms), Fmoc-12-amino-4,7,10-trioxadodecanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H29NO7
CAS番号:
分子量:
443.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥98% (TLC)
≥99.0% (HPLC)
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Pegylations
メーカー/製品名
Novabiochem®
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N(CCOCCOCCOCCC(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C24H29NO7/c26-23(27)9-11-29-13-15-31-16-14-30-12-10-25-24(28)32-17-22-20-7-3-1-5-18(20)19-6-2-4-8-21(19)22/h1-8,22H,9-17H2,(H,25,28)(H,26,27)
InChI Key
CHIDDYZONKDHLG-UHFFFAOYSA-N
詳細
13-Atom long aminoacid PEG spacer. Can be introduced using standard Fmoc SPPS protocols
アプリケーション
Fmoc-NH-(PEG)₂-COOH (13 atoms) Novabiochem®. CAS 867062-95-1, molar mass 443.5 g/mol.
関連事項
Replaces: 01-63-0198
アナリシスノート
Color (visual): white to slight yellow to light beige
Appearance (visual): powder or oil
Identity (LC-MS): 442.5 - 444.5
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
The product may be a white powder or a transparent glass-like solid/oil
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1