Merck
8.48335
Sigma-Aldrich
Methanol
≥99.85% (GC), Bio-Methanol (Gas-to-Liquid) for synthesis
別名:
メチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OH
CAS番号:
分子量:
32.04
Beilstein:
1098229
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
200-659-6
NACRES:
NA.22
product name
メタノール, for synthesis
蒸気密度
1.11 (vs air)
品質水準
蒸気圧
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.85% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
725 °F
有効性
5628 mg/kg LD50, oral (Rat)
17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
36 %
屈折率
n20/D 1.329 (lit.)
kinematic viscosity
0.54-0.59 cSt(20 °C)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
転移温度
flash point 9.7 °C
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI Key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Appearance (visual): clear
Assay (GC, area%): ≥ 99.85 % (a/a)
Colour number (Hazen): ≤ 5
Density (d 20 °C/ 4 °C): ≥ 0.790
Water (K. F.): ≤ 0.10 %
Non-volatile matter: ≤ 0.0008 %
Acidity (Acetic acid): ≤ 0.003 %
Evaporation Number: 1.9
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類