Merck
8.45066
Sigma-Aldrich
Sodium bromate
Msynthplus
別名:
Sodium bromate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
BrNaO3
CAS番号:
分子量:
150.89
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
232-160-4
形状
crystals
有効性
400 mg/kg LD50, oral (Rat)
反応適合性
reagent type: oxidant
mp
381 °C (decomposition)
溶解性
364 g/L
密度
3.3 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/BrHO3.Na/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI Key
XUXNAKZDHHEHPC-UHFFFAOYSA-M
アナリシスノート
Colour (visual): white
Appearance of substance (visual): crystals
Assay (iodometric): ≥ 99.0 %
pH-value (10 % in water): 6.0 - 7.0
1,1-Dichloroethene (HS-GC): lot specific result
1,1,1-Trichloroethane (HS-GC): lot specific result
Carbon tetrachloride (HS-GC): lot specific result
Benzene (HS-GC): lot specific result
1,2-Dichloroethane (HS-GC): lot specific result
法的情報
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(℃)
does not flash