Merck
8.44011
Sigma-Aldrich
Ethylene carbonate
for synthesis
別名:
Ethylene carbonate, 1,3-Dioxolane-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
88.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
202-510-0
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.21 hPa ( 20 °C)
品質水準
形状
crystals
自己発火温度
465 °C
有効性
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
3.6-16.1 % (v/v)
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
248 °C/1013 hPa
mp
36 °C
転移温度
flash point 143 °C
溶解性
214 g/L
密度
1.32 g/cm3 at 40 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C3H4O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2
InChI Key
KMTRUDSVKNLOMY-UHFFFAOYSA-N
詳細
合成用
アプリケーション
Ethylene carbonate for synthesis. CAS 96-49-1, pH 7 (200 g/l, H₂O, 20 °C).
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
289.4 °F - closed cup
引火点(℃)
143 °C - closed cup