安全性情報
8.44008
Sigma-Aldrich
tert-Butyl methyl ether
for synthesis
別名:
tert-Butyl methyl ether, MTBE, MTB, 2-Methoxy-2-methylpropane, Methyl tert-butyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
88.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
EC Index Number:
216-653-1
蒸気圧
268 hPa ( 20 °C)
品質水準
形状
liquid
自己発火温度
460 °C
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.5-8.5 % (v/v)
kinematic viscosity
0.409 cSt(40 °C)
bp
55.3 °C/1013 hPa
mp
-108.6 °C
転移温度
flash point -28 °C
溶解性
42 g/L
密度
0.74 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
InChI Key
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
詳細
合成用
アプリケーション
tert-Butyl methyl ether for synthesis. CAS 1634-04-4, EC Number 216-653-1, chemical formula (CH₃)₃COCH₃.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-18.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-28 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体