Key Documents
8.43805
Sigma-Aldrich
Triisooctylamine
for synthesis
別名:
Triisooctylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C8H17)3N
CAS番号:
分子量:
353.67
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
247-092-0
アッセイ
≥95.0% (acidimetric)
形状
liquid
bp
>204 °C
転移温度
flash point 110 °C (DIN 51758)
密度
0.800 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C24H51N/c1-22(2)16-10-7-13-19-25(20-14-8-11-17-23(3)4)21-15-9-12-18-24(5)6/h22-24H,7-21H2,1-6H3
InChI Key
YKGBNAGNNUEZQC-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.814 - 0.818
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2