詳細
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions
品質水準
100
500
形状
aqueous solution
包装
pkg of 1 L ready-to-use (922P-09)
pkg of 200 mL concentrated 20x (922P-06)
pkg of 200 mL ready-to-use (922P-05)
pkg of 240 mL concentrated 100x (922P-07)
pkg of 50 mL concentrated 20x (922P-04)
メーカー/製品名
Cell Marque
テクニック
immunohistochemistry: suitable
保管温度
20-25°C
詳細
1. Aghassi et al. (2003). Composition and Method for Treating Tissue Samples (U.S. Patent No. 6,649,368). U.S. Patent and Trademark Office. https://rb.gy/gy42ef
品質
物理的形状
調製ノート
Note: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
その他情報
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
922P-06-RUO:
922P-06:
922P-05:
922P-07-RUO:
922P-05-RUO:
922P-07:
922P-04-RUO:
922P-09-RUO:
922P-09:
922P-04:
922P-10-RUO:
922P-10:
試験成績書(COA)