安全性情報
8.42196
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-2-pyrrolidinone
for synthesis
別名:
1-Ethyl-2-pyrrolidinone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H11NO
CAS番号:
分子量:
113.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
220-250-6
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.18 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
245 °C (DIN 51794)
有効性
3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
1.3-7.7 % (v/v)
pH
8-9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
kinematic viscosity
2.1 cSt(20 °C)
転移温度
flash point 91 °C
密度
1.0 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H11NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2-5H2,1H3
InChI Key
ZFPGARUNNKGOBB-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.997 - 0.999
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体