安全性情報
8.41790
Sigma-Aldrich
3,5-Dichloroaniline
for synthesis
別名:
3,5-Dichloroaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5Cl2N
CAS番号:
分子量:
162.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
210-948-9
NACRES:
NA.22
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
蒸気圧
40 hPa ( 150 °C)
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
自己発火温度
620 °C
bp
259-260 °C/1013 hPa
mp
46-53 °C
転移温度
flash point 133 °C
密度
1.58 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Clc1cc(cc(c1)N)Cl
InChI
1S/C6H5Cl2N/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H,9H2
InChI Key
UQRLKWGPEVNVHT-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 46 °C
Melting range (upper value): ≤ 53 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Kidney
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
271.4 °F - closed cup
引火点(℃)
133 °C - closed cup