アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
有効性
1820 mg/kg LD50, oral (Rat)
転移温度
flash point 88 °C
密度
1.189 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Clc1c(cccc1)C(=O)C
InChI
1S/C8H7ClO/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9/h2-5H,1H3
InChI Key
ZDOYHCIRUPHUHN-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.188 - 1.192
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.188 - 1.192
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
190.4 °F
引火点(℃)
88 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体