Merck
154393
Sigma-Aldrich
4-アセチルベンゾニトリル
greener alternative
99%
別名:
4′-シアノアセトフェノン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥13,000
25 G
¥41,600
¥13,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥13,000
25 G
¥41,600
About This Item
化学式:
CH3COC6H4CN
CAS番号:
分子量:
145.16
Beilstein:
1932887
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥13,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
solid
環境により配慮した代替製品スコア
old score: 18
new score: 3
Find out more about DOZN™ Scoring
環境により配慮した代替製品の特徴
Atom Economy
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
56-59 °C (lit.)
官能基
ketone
nitrile
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
CC(=O)c1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C9H7NO/c1-7(11)9-4-2-8(6-10)3-5-9/h2-5H,1H3
InChI Key
NLPHXWGWBKZSJC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
4-アセチルベンゾニトリルの緩和測定二次元赤外(RA 2DIR)分光法を解析しました[1]
メルクは、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)の4つのカテゴリーの1つに属するグリーン代替品をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。本製品は、リエンジニアリング(再設計)製品のカテゴリーに属しており、グリーンケミストリーの原則“アトムエコノミー”、“エネルギー効率を考慮した設計”、“再生可能資源の利用”、および“事故防止のために安全性の高い化学物質を最初から選択する”における主な改善を表しています。 ここをクリックして、 DOZNスコアカードをご覧ください。
アプリケーション
4-アセチルベンゾニトリルは、イミダゾール誘導体の合成に使用されました[2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
154393-25G:4548173107165
154393-VAR:
154393-5G:4548173107172
154393-5KG:
154393-1KG:
154393-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Dmitry V Kurochkin et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 104(36), 14209-14214 (2007-06-15)
A method of two-dimensional infrared (2D IR) spectroscopy called relaxation-assisted 2D IR (RA 2DIR) is proposed that utilizes vibrational energy relaxation transport in molecules to enhance cross-peak amplitudes. This method substantially increases the range of distances accessible by 2D IR
Sham M Sondhi et al.
Medicinal chemistry (Shariqah (United Arab Emirates)), 4(2), 146-154 (2008-03-14)
A series of thiophene derivatives 1a-d & 2a-c were synthesized by condensation of 5-nitro-2-thiophene carboxaldehyde with mono and diamines respectively. Various imidazole derivatives 3a-c were obtained by condensing 4-(2-ethylamino)-1H-imidazole with 4-acetylpyridine, 2-acetylpyridine and 4-acetylbenzonitrile respectively. Pyridine derivatives 4a-e were synthesized
Koji Uwai et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(3), 1084-1089 (2007-11-17)
Stereoselective reductive metabolism of various p-substituted acetophenone derivatives was studied using isolated rat liver 3alpha-hydroxysteroid dehydrogenase (3alpha-HSD). Kinetic experiments were performed and analyzed by measuring the products by HPLC using a chiral column. The results demonstrated that the presence of