Merck
D38308
Sigma-Aldrich
2,4′-ジブロモアセトフェノン
>98%
別名:
4′-ブロモフェナシルブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥7,240
50 G
¥16,200
100 G
¥20,400
¥7,240
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥7,240
50 G
¥16,200
100 G
¥20,400
About This Item
化学式:
BrC6H4COCH2Br
CAS番号:
分子量:
277.94
Beilstein:
607604
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥7,240
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
>98%
フォーム
crystals
mp
108-110 °C (lit.)
SMILES記法
BrCC(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H6Br2O/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4H,5H2
InChI Key
FKJSFKCZZIXQIP-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
SnCl2[1]またはSmI3[2]存在下でアルデヒドとの縮合反応を受け、α,β-不飽和ケトンを与えます。カルボン酸のエステル化反応にも用います。[3]
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
D38308-50G:
D38308-VAR:
D38308-BULK:
D38308-10G:
D38308-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tetrahedron Letters, 34, 4547-4547 (1993)
Synthetic Communications, 23, 271-271 (1993)
Tetrahedron, 49, 9735-9735 (1993)
Rodrigo G Stábeli et al.
Comparative biochemistry and physiology. Toxicology & pharmacology : CBP, 142(3-4), 371-381 (2006-01-31)
MjTX-II, a myotoxic phospholipase A(2) (PLA(2)) homologue from Bothrops moojeni venom, was functionally and structurally characterized. The MjTX-II characterization included: (i) functional characterization (antitumoral, antimicrobial and antiparasitic effects); (ii) effects of structural modifications by 4-bromophenacyl bromide (BPB), cyanogen bromide (CNBr)
Youngjin Park et al.
Archives of insect biochemistry and physiology, 60(3), 105-115 (2005-10-20)
We report on a secretory phospholipase A2 (sPLA2) associated with membrane-enriched fractions prepared from hemocytes of the tobacco hornworms, Manduca sexta. Virtually no PLA2 activity was detected in serum of immunologically naive or bacterially challenged hornworms. PLA2 activity was detected