安全性情報
8.22325
Sigma-Aldrich
4′-Hydroxyacetanilide
for synthesis
別名:
4′-Hydroxyacetanilide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CONHC6H4(OH)
CAS番号:
分子量:
151.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
EC Index Number:
203-157-5
NACRES:
NA.22
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
品質水準
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
フォーム
powder
自己発火温度
540 °C
有効性
1944 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
15 % (v/v)
pH
5.5-6.5 (20 °C in H2O, saturated solution)
mp
169-170 °C
溶解性
14 g/L
密度
1.293 g/cm3 at 21 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N(c1ccc(cc1)O)C(=O)C
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
InChI Key
RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • A Review on the Properties and Uses of Paracetamol: This article provides a comprehensive overview of paracetamol, detailing its critical properties and varied uses in the pharmaceutical industry. (Ogemdi, 2019).
  • Development and Validation of a Chromatographic Method for Estimating Paracetamol: Discusses a method for simultaneous estimation of paracetamol and other compounds, highlighting its pharmacological significance. (Navneet Kumar et al., 2017).
  • Quality Assessment of Paracetamol Tablets: Evaluates the quality of different brands of paracetamol tablets in the Yemeni market, crucial for consumer safety. (Ali Alyahawi et al., 2018).
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 168 °C
Melting range (upper value): ≤ 172 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
364.3 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
184.6 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3