安全性情報
8.21961
Sigma-Aldrich
Benzyltrimethylammonium chloride
for synthesis
別名:
Benzyltrimethylammonium chloride, Trimethylbenzylammonium chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2(CH3)3NCl
CAS番号:
分子量:
185.69
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
200-300-3
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<0.0001 hPa ( 20 °C)
品質水準
形状
crystals
有効性
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6-8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
243 °C
溶解性
800 g/L
密度
1.07 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C10H16N.ClH/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10;/h4-8H,9H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
KXHPPCXNWTUNSB-UHFFFAOYSA-M
アナリシスノート
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.0 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Muta. 2
保管分類コード
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2