安全性情報
8.21959
Sigma-Aldrich
Benzenesulfonamide
for synthesis
別名:
Benzenesulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7NO2S
CAS番号:
分子量:
157.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
EC Index Number:
202-637-1
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
powder
有効性
991 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
149-152 °C
転移温度
flash point 250 °C
溶解性
4.3 g/L
かさ密度
700 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)(N)c1ccccc1
InChI
1S/C6H7NO2S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,7,8,9)
InChI Key
KHBQMWCZKVMBLN-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 150 °C
Melting range (upper value): ≤ 155 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3