Merck
8.21249
Sigma-Aldrich
9-Methylanthracene
for synthesis
別名:
9-Methylanthracene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H12
CAS番号:
分子量:
192.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
212-299-7
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
形状
crystals
bp
196-197 °C/16 hPa
mp
76-79 °C
溶解性
0.0003 mg/L
密度
1.06 g/cm3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C15H12/c1-11-14-8-4-2-6-12(14)10-13-7-3-5-9-15(11)13/h2-10H,1H3
InChI Key
CPGPAVAKSZHMBP-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 76 °C
Melting range (upper value): ≤ 79 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3