主要文書
8.21240
Sigma-Aldrich
4-Methoxyphenylacetic acid
for synthesis
別名:
4-Methoxyphenylacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H10O3
CAS番号:
分子量:
166.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
203-166-4
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
アッセイ
≥98.0% (acidimetric)
フォーム
powder
bp
138-140 °C/4 hPa
mp
86-88 °C
転移温度
flash point 193 °C
かさ密度
440 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C9H10O3/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
InChI Key
NRPFNQUDKRYCNX-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 83 °C
Melting range (upper value): ≤ 86 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
379.4 °F
引火点(℃)
193 °C