主要文書
8.21112
Sigma-Aldrich
N1-2-Thiazolylsulfanilamid
for synthesis
別名:
N1-2-Thiazolylsulfanilamid, Sulfathiazol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H9N3O2S2
CAS番号:
分子量:
255.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
EC Index Number:
200-771-5
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
フォーム
powder
mp
199-202 °C
保管温度
no temp limit
SMILES記法
[S](=O)(=O)(Nc2[s]ccn2)c1ccc(cc1)N
InChI
1S/C9H9N3O2S2/c10-7-1-3-8(4-2-7)16(13,14)12-9-11-5-6-15-9/h1-6H,10H2,(H,11,12)
InChI Key
JNMRHUJNCSQMMB-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 199 °C
Melting range (upper value): ≤ 202 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2