主要文書
8.20993
Sigma-Aldrich
Phenylacetic acid
for synthesis
別名:
Phenylacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H8O2
CAS番号:
分子量:
136.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
203-148-6
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
蒸気圧
1.33 hPa ( 97 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
フォーム
solid
有効性
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
265 °C/1013 hPa
mp
74-77 °C
転移温度
flash point 132 °C
溶解性
1.58 g/L
密度
1.091 g/cm3 at 97 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)
InChI Key
WLJVXDMOQOGPHL-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 74 °C
Melting range (upper value): ≤ 77 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
269.6 °F
引火点(℃)
132 °C