Merck
8.20747
Sigma-Aldrich
Potassium borohydride
for synthesis
別名:
Potassium borohydride, Potassium tetrahydroborate, Potassium boranate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
H4BK
CAS番号:
分子量:
53.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352306
EC Index Number:
237-360-5
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
フォーム
crystals
有効性
167 mg/kg LD50, oral (Rat)
230 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
反応適合性
reagent type: reductant
mp
500 °C
密度
1.11 g/cm3
かさ密度
400 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[K+].[B-]
InChI
1S/B.K/q-1;+1
InChI Key
HHUJLKPGQMFFMS-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Hydrolysis for Hydrogen Production: Investigates the catalytic activity of carbon nanotube supported-Ru for hydrogen production via the hydrolysis of potassium borohydride, demonstrating its potential in hydrogen energy systems (Keskin et al., 2022).
アナリシスノート
Assay (hypochlorite): ≥ 97.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
ピクトグラム
FlameCorrosionSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react 1
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
WGK
nwg
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
金属の水素化物
危険等級II
第二種自然発火性物質及び禁水性物質