主要文書
8.20706
Sigma-Aldrich
3-Indolyl acetate
for synthesis
別名:
3-Indolyl acetate, Acetic acid 3-indolyl ester, 3-Acetoxyindole, Indoxyl acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H9NO2
CAS番号:
分子量:
175.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
210-154-2
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
mp
127-129 °C
SMILES記法
[nH]1c2c(c(c1)OC(=O)C)cccc2
InChI
1S/C10H9NO2/c1-7(12)13-10-6-11-9-5-3-2-4-8(9)10/h2-6,11H,1H3
InChI Key
JBOPQACSHPPKEP-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 127 °C
Melting range (upper value): ≤ 129 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3