Key Documents
8.20448
Sigma-Aldrich
2,5-Dichlorophenol
for synthesis
別名:
2,5-Dichlorophenol, 2,5-Dichlo-1-hydroxybenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
2,5-(Cl)2C6H3OH
CAS番号:
分子量:
163.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
209-520-4
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
形状
crystals
有効性
580 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
211 °C/1013 hPa
mp
56-58 °C
溶解性
2000 mg/L (experimental)
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3,9H
InChI Key
RANCECPPZPIPNO-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2,5-Dichlorophenol for synthesis. CAS 583-78-8, chemical formula 2,5-(Cl)₂C₆H₃OH.
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 53 °C
Melting range (upper value): ≤ 57 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2