Merck
1.46758
Millipore
Chromocult® Coliform Agar Kit
ReadyPlate, 55mm plates with EZPAK 0.45 white gridded membrane for the simultaneous enumeration of coliform and E. coli using the Membrane Filtration method
別名:
CCA, Chromogenic Coliform Agar
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106217
NACRES:
NA.74
物質
gridded white mixed cellulose esters (MCE) membrane
品質水準
認証
ISO 9308
フォーム
plate (ready-to-use)
シェルフライフ
9 mo.
特徴
ready-to-use
メーカー/製品名
ReadyPlate
包装
pkg of (150 x 55mm Plates and 150 membranes)
アプリケーション
filtration
food and beverages
microbiology
保管温度
15-25°C
適合性
Escherichia coli
coliforms
関連するカテゴリー
詳細
Chromocult® Coliform Agar Kit contains:
ReadyPlate CCA plates of 55mm diameter is a selective and differential chromogenic culture medium. It is a standard medium in water testing for simultaneous detection and enumeration of coliform and E. coli by the combination of two chromogenic substrates. The interaction of selected peptones, pyruvate, sorbitol, and phosphate buffer promotes rapid colony growth, even for sub-lethally injured coliform bacteria. The growth of Gram-positive bacteria, as well as certain Gram-negative bacteria, is inhibited by the presence of Tergitol 7, with no negative effect on the growth of coliform bacteria. E. coli cleaves both Salmon-GAL and X-glucuronide so that positive colonies take on a dark-blue to violet color. These are easily distinguished from other coliform colonies, which have a pink to red color.
EZ-Pak Filters are ready-to-use, sterile filters made of Mixed cellulose esters (MCE) with 0.45 μm pore size, white, gridded, and 50mm diameter. These filters possess high recoveries.
アプリケーション
Chromocult® Coliform Agar Kit contains 55mm plates with EZPAK 0.45 μm white gridded membrane for the simultaneous enumeration of coliform and E.coli using the Membrane Filtration method in drinking water, waters with low bacterial background flora.
法的情報
CHROMOCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
READYPLATE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
資料
Selective media enable faster results and visual confirmation for the detection, identification, and enumeration of microorganisms
関連コンテンツ
Clean drinking water is essential for food and beverage production. This article gives an overview of chemical and microbiological testing of the drinking water for quality and safety.
クリーンな飲料水は、食品や飲料の製造に不可欠です。本項では、飲料水の品質および安全性に関する化学試験および微生物試験の概要について説明します。