主要文書
8.20399
Sigma-Aldrich
2-Chloro-N,N-diethylacetamide
for synthesis
別名:
2-Chloro-N,N-diethylacetamide, Chloroacetic acid diethylamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCH2CON(C2H5)2
CAS番号:
分子量:
149.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
EC Index Number:
219-019-2
品質水準
フォーム
liquid
有効性
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
980 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
114-116 °C/23 hPa
転移温度
flash point 113 °C
密度
1.09 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H12ClNO/c1-3-8(4-2)6(9)5-7/h3-5H2,1-2H3
InChI Key
CQQUWTMMFMJEFE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup