安全性情報
8.20238
Sigma-Aldrich
4-tert-Butylbenzoic acid
for synthesis
別名:
4-tert-Butylbenzoic acid, PTBBA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-[(CH3)3C]C6H4COOH
CAS番号:
分子量:
178.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
202-696-3
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
蒸気圧
<0.01 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (acidimetric)
フォーム
solid
自己発火温度
>510 °C
有効性
473-735 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.9 (20 °C in H2O, saturated solution)
mp
165-167 °C
密度
0.6 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
340 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(cc1)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H14O2/c1-11(2,3)9-6-4-8(5-7-9)10(12)13/h4-7H,1-3H3,(H,12,13)
InChI Key
KDVYCTOWXSLNNI-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 165 °C
Melting range (upper value): ≤ 167 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Repr. 1B - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3