主要文書
8.19100
Sigma-Aldrich
2,2-Dichloropropionic acid sodium salt
for synthesis
別名:
2,2-Dichloropropionic acid sodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H3Cl2NaO2
CAS番号:
分子量:
164.95
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
204-828-5
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
アッセイ
≥90.0% (GC)
フォーム
crystals
有効性
3860 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
166.5 °C
溶解性
450 g/L
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C3H4Cl2O2.Na/c1-3(4,5)2(6)7;/h1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1
InChI Key
PDEFQWNXOUGDJR-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 90.0 % (a/a)
Assay (HClO₄): ≥ 90.0 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1